Print…
2-Bromo-4-chloro-6-cyclohexylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR41191-1G OR41191-250MG OR41191-5G
APOSOR41191-1GEA 26.1 EUR
APOSOR41191-1G APOSOR41191-250MG APOSOR41191-5G
2-Bromo-4-chloro-6-cyclohexylphenol
2-Bromo-4-chloro-6-cyclohexylphenol
Fórmula: C₁₂H₁₄BrClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32111676
Número CAS: 2367002-72-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III