2-Bromo-4-chloro-6-cyclohexylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
OR41191-1G
OR41191-250MG
OR41191-5G
APOSOR41191-1GEA
26.1
EUR
APOSOR41191-1G
APOSOR41191-250MG
APOSOR41191-5G
2-Bromo-4-chloro-6-cyclohexylphenol
2-Bromo-4-chloro-6-cyclohexylphenol
Fórmula:
C₁₂H₁₄BrClO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD32111676 Número CAS: 2367002-72-8 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |