Print…
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR41167-5G OR41167-100G
APOSOR41167-5GEA 0 EUR
APOSOR41167-5G APOSOR41167-100G
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
Fórmula: C₅H₇Br₃O₂
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128769
Número CAS: 52813-48-6