Print…
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR41155-1G OR41155-5G
APOSOR41155-1GEA 82.8 EUR
APOSOR41155-1G APOSOR41155-5G
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fórmula: C₇H₆BrN₃
Ponto de Fusão: 147…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276188
Número CAS: 108281-78-3