Print…
Methyl 3-ethynylbenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR41056-10G OR41056-1G OR41056-5G
APOSOR41056-10GEA 317 EUR
APOSOR41056-10G APOSOR41056-1G APOSOR41056-5G
Methyl 3-ethynylbenzoate 98%
Methyl 3-ethynylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Ponto de Fusão: 45…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08703579
Número CAS: 10602-06-9