Print…
3-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR41033-1G OR41033-250MG
APOSOR41033-1GEA 230 EUR
APOSOR41033-1G APOSOR41033-250MG
3-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
3-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Fórmula: C₄H₆ClN₃O
Peso Molecular: 147.563 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22741615
Número CAS: 1338226-21-3