Print…
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Carbonyl-3-chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene, 5-Carboxy-4-chlorothien-3-yl methyl sulphone
OR4095-1G OR4095-250MG
APOSOR4095-1GEA 232 EUR
APOSOR4095-1G APOSOR4095-250MG
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₅ClO₄S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067947
Número CAS: 175201-86-2