Print…
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40822-1G OR40822-250MG OR40822-5G
APOSOR40822-1GEA 319 EUR
APOSOR40822-1G APOSOR40822-250MG APOSOR40822-5G
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₁₉BO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD32177102
Número CAS: 2280980-72-3