Print…
1-Bromo-2-prop-2-ynoxy-benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40821-1G OR40821-250MG OR40821-5G
APOSOR40821-1GEA 0 EUR
APOSOR40821-1G APOSOR40821-250MG APOSOR40821-5G
1-Bromo-2-prop-2-ynoxy-benzene 98%
1-Bromo-2-prop-2-ynoxy-benzene
Fórmula: C₉H₇BrO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09934815
Número CAS: 38770-76-2