Print…
1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40820-1G OR40820-250MG OR40820-5G
APOSOR40820-1GEA 0 EUR
APOSOR40820-1G APOSOR40820-250MG APOSOR40820-5G
1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene 97%
1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene
Fórmula: C₉H₇BrO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09928819
Número CAS: 114855-35-5