Print…
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR4082-1G OR4082-5G
APOSOR4082-1GEA 79.9 EUR
APOSOR4082-1G APOSOR4082-5G
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₃N₃O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067907
Número CAS: 162286-69-3