Print…
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40811-1G OR40811-25G OR40811-5G
APOSOR40811-1GEA 33.5 EUR
APOSOR40811-1G APOSOR40811-25G APOSOR40811-5G
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride 95%
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₂₁NO·ClH
Peso Molecular: 231.762 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01825645
Número CAS: 128487-57-0