Print…
3-(Cyclopropyl)thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40807-1G OR40807-250MG
APOSOR40807-1GEA 77 EUR
APOSOR40807-1G APOSOR40807-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene
3-(Cyclopropyl)thiophene
Fórmula: C₇H₈S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25962002
Número CAS: 29576-51-0