Print…
2-(Cyclopropyl)thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40805-1G OR40805-250MG OR40805-5G
APOSOR40805-1GEA 1030 EUR
APOSOR40805-1G APOSOR40805-250MG APOSOR40805-5G
2-(Cyclopropyl)thiophene
2-(Cyclopropyl)thiophene
Fórmula: C₇H₈S
Peso Molecular: 124.203 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22049303
Número CAS: 29481-22-9