Print…
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40804-1G OR40804-250MG
APOSOR40804-1GEA 522 EUR
APOSOR40804-1G APOSOR40804-250MG
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.189 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12828679
Número CAS: 26908-34-9