Print…
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40781-1G OR40781-250MG
APOSOR40781-1GEA 136 EUR
APOSOR40781-1G APOSOR40781-250MG
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀Cl₂O₃
Peso Molecular: 249.091 g/mol
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28102587
Número CAS: 19545-97-2