Print…
4-Bromo-3-cyclopropylaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40779-1G OR40779-250MG OR40779-5G
APOSOR40779-1GEA 522 EUR
APOSOR40779-1G APOSOR40779-250MG APOSOR40779-5G
4-Bromo-3-cyclopropylaniline 95%
4-Bromo-3-cyclopropylaniline
Fórmula: C₉H₁₀BrN
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD21100004
Número CAS: 1353855-93-2