Print…
4-Bromo-2-cyclopropylaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40778-1G OR40778-250MG OR40778-5G
APOSOR40778-1GEA 493 EUR
APOSOR40778-1G APOSOR40778-250MG APOSOR40778-5G
4-Bromo-2-cyclopropylaniline 95%
4-Bromo-2-cyclopropylaniline
Fórmula: C₉H₁₀BrN
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD21099984
Número CAS: 1353854-39-3