Print…
2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40777-1G OR40777-250MG OR40777-5G
APOSOR40777-1GEA 493 EUR
APOSOR40777-1G APOSOR40777-250MG APOSOR40777-5G
2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
2-Bromo-4-cyclopropylaniline
Fórmula: C₉H₁₀BrN
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD21099997
Número CAS: 1353857-13-2