Print…
2-Amino-7-chlorophenazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40773-1G OR40773-250MG
APOSOR40773-1GEA 186 EUR
APOSOR40773-1G APOSOR40773-250MG
2-Amino-7-chlorophenazine 95%
2-Amino-7-chlorophenazine
Fórmula: C₁₂H₈ClN₃
Ponto de Fusão: 251…253 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27947845
Número CAS: 23677-11-4