Print…
2-Bromo-7-chlorophenazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40772-1G OR40772-250MG
APOSOR40772-1GEA 111 EUR
APOSOR40772-1G APOSOR40772-250MG
2-Bromo-7-chlorophenazine 95%
2-Bromo-7-chlorophenazine
Fórmula: C₁₂H₆BrClN₂
Peso Molecular: 293.546 g/mol
Ponto de Fusão: 254 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31920065
Número CAS: 29453-79-0