Print…
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40768-1G OR40768-250MG
APOSOR40768-1GEA 534 EUR
APOSOR40768-1G APOSOR40768-250MG
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride
Fórmula: C₅H₅ClIN₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31812085
Número CAS: 2367002-79-5