Print…
tert-Butyl (2S)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40695-1G OR40695-250MG OR40695-5G
APOSOR40695-1GEA 111 EUR
APOSOR40695-1G APOSOR40695-250MG APOSOR40695-5G
tert-Butyl (2S)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2S)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₅H₂₁IN₂O₂
Peso Molecular: 388.244 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2366997-14-8