Print…
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α,4-Dibromo-2-iodotoluene, 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-iodobenzene
OR40663-1G OR40663-250MG OR40663-5G
APOSOR40663-1GEA 66.7 EUR
APOSOR40663-1G APOSOR40663-250MG APOSOR40663-5G
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide 97%
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅Br₂I
Peso Molecular: 375.827 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391672
Número CAS: 885681-96-9
UN: 3261
ADR: 8 II