Print…
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α,3-Dibromo-5-iodotoluene, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-iodobenzene
OR40662-1G OR40662-250MG
APOSOR40662-1GEA 174 EUR
APOSOR40662-1G APOSOR40662-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅Br₂I
Peso Molecular: 375.827 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391671
Número CAS: 1261553-05-2
UN: 3261
ADR: 8 II