Print…
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α,2-Dibromo-4-iodotoluene, 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-iodobenzene
OR40660-250MG OR40660-1G OR40660-5G
APOSOR40660-250MGEA 109 EUR
APOSOR40660-250MG APOSOR40660-1G APOSOR40660-5G
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide 95+%
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅Br₂I
Peso Molecular: 375.827 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391667
Número CAS: 1261776-07-1
UN: 3261
ADR: 8 II