Print…
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40656-25G OR40656-10G
APOSOR40656-25GEA 133 EUR
APOSOR40656-25G APOSOR40656-10G
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11520409
Número CAS: 28547-29-7