Print…
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40647-1G OR40647-250MG
APOSOR40647-1GEA 77 EUR
APOSOR40647-1G APOSOR40647-250MG
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrIO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11036149
Número CAS: 1022128-96-6