Print…
3-Bromo-4-iodophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40578-1G OR40578-250MG OR40578-5G
APOSOR40578-1GEA 166 EUR
APOSOR40578-1G APOSOR40578-250MG APOSOR40578-5G
3-Bromo-4-iodophenol 97%
3-Bromo-4-iodophenol
Fórmula: C₆H₄BrIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17000017
Número CAS: 1037298-05-7