6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR40444-1G
OR40444-500MG
APOSOR40444-1GEA
0
EUR
APOSOR40444-1G
APOSOR40444-500MG
6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
Fórmula:
C₈H₆N₂O₄ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD14586346 Número CAS: 112429-42-2 |