Print…
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-formylanisole, 5-Bromo-m-anisaldehyde
OR40400-1G OR40400-5G OR40400-10G
APOSOR40400-1GEA 24.8 EUR
APOSOR40400-1G APOSOR40400-5G APOSOR40400-10G
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 68…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797975
Número CAS: 262450-65-7