Print…
7-Bromoindan-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Bromo-1-indanone, 7-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 7-Bromo-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
OR40392-1G OR40392-5G
APOSOR40392-1GEA 74.1 EUR
APOSOR40392-1G APOSOR40392-5G
7-Bromoindan-1-one
7-Bromoindan-1-one
Fórmula: C₉H₇BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796574
Número CAS: 125114-77-4