Print…
Methyl 3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dihydro-8-(methoxycarbonyl)-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine
OR40371-1G OR40371-250MG
APOSOR40371-1GEA 342 EUR
APOSOR40371-1G APOSOR40371-250MG
Methyl 3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Methyl 3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16631263
Número CAS: 1257535-36-6