Print…
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40369-1G OR40369-5G
APOSOR40369-1GEA 0 EUR
APOSOR40369-1G APOSOR40369-5G
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₈H₇Cl₂NO₂
Ponto de ebulição: 94 °C (0,5 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698221
Número CAS: 253440-88-9