Print…
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-6-methoxypicolinohydrazide, 3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid hydrazide
OR40368-1G OR40368-250MG
APOSOR40368-1GEA 313 EUR
APOSOR40368-1G APOSOR40368-250MG
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Fórmula: C₇H₈ClN₃O₂
Ponto de ebulição: 141…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17676113
Número CAS: 1257535-40-2