Print…
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-6-methoxy-N-methylpicolinamide, 3-Chloro-6-methoxy-2-(methylcarbamoyl)pyridine
OR40367-1G OR40367-250MG
APOSOR40367-1GEA 145 EUR
APOSOR40367-1G APOSOR40367-250MG
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Fórmula: C₈H₉ClN₂O₂
Peso Molecular: 200.622 g/mol
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17676112
Número CAS: 1257535-58-2