Print…
N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-[(Cyclopropylamino)methyl]-o-xylene hydrochloride, N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropanamine hydrochloride, N-Cyclopropyl-3,4-dimethylbenzylamine hydrochloride
OR40328-1G OR40328-250MG
APOSOR40328-1GEA 229 EUR
APOSOR40328-1G APOSOR40328-250MG
N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₇N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD17168269
Número CAS: 1257535-33-3
UN: 1759
ADR: 8,III