Print…
3-Amino-4-(isopentyloxy)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40323-1G OR40323-250MG OR40323-500MG
APOSOR40323-1GEA 0 EUR
APOSOR40323-1G APOSOR40323-250MG APOSOR40323-500MG
3-Amino-4-(isopentyloxy)benzoic acid
3-Amino-4-(isopentyloxy)benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12168704
Número CAS: 1096879-46-7