Print…
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40322-1G OR40322-250MG OR40322-500MG
APOSOR40322-1GEA 306 EUR
APOSOR40322-1G APOSOR40322-250MG APOSOR40322-500MG
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12168705
Número CAS: 855202-63-0