Print…
3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-4-(2-methylpropoxy)benzoic acid, 5-Carboxy-2-isobutoxyaniline
OR40321-250MG OR40321-500MG
APOSOR40321-250MGEA 132 EUR
APOSOR40321-250MG APOSOR40321-500MG
3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12168706
Número CAS: 1096806-43-7