Print…
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Boronopyridin-2-ol, (2-Hydroxypyridin-4-yl)boronic acid
OR40293-1G OR40293-250MG
APOSOR40293-1GEA 347 EUR
APOSOR40293-1G APOSOR40293-250MG
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid
Fórmula: C₅H₆BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11223187
Número CAS: 902148-83-8