Print…
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40227-1G OR40227-250MG
APOSOR40227-1GEA 215 EUR
APOSOR40227-1G APOSOR40227-250MG
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
Fórmula: C₉H₅BrClN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11044700
Número CAS: 1029720-67-9