Print…
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 8-Bromo-3-chloro-2-azanaphthalene
OR40226-250MG OR40226-1G
APOSOR40226-250MGEA 145 EUR
APOSOR40226-250MG APOSOR40226-1G
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Fórmula: C₉H₅BrClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11044698
Número CAS: 1029720-63-5