Print…
(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutyric acid, (R)-2-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)-3-methylbutanoic acid
OR40216-100MG OR40216-250MG
APOSOR40216-100MGEA 139 EUR
APOSOR40216-100MG APOSOR40216-250MG
(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07372880
Número CAS: 191664-14-9