Print…
6-Amino-2,3-dimethylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5,6-dimethylpyridine, 6-Amino-2,3-lutidine, 5,6-Dimethylpyridin-2-amine
OR40193-1G OR40193-250MG
APOSOR40193-1GEA 39.3 EUR
APOSOR40193-1G APOSOR40193-250MG
6-Amino-2,3-dimethylpyridine
6-Amino-2,3-dimethylpyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Peso Molecular: 122.168 g/mol
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200777
Número CAS: 57963-08-3