Print…
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Borono-1,5-dimethyl-1H-indazole
OR40167-1G OR40167-250MG
APOSOR40167-1GEA 136 EUR
APOSOR40167-1G APOSOR40167-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12028659
Número CAS: 1310383-98-2