Print…
1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1,5-Dimethyl-1H-indazol-4-yl)boronic acid, 4-Borono-1,5-dimethyl-1H-indazole
OR40158-1G OR40158-250MG
APOSOR40158-1GEA 383 EUR
APOSOR40158-1G APOSOR40158-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid 95%
1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12028651
Número CAS: 1262512-81-1