Print…
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40132-1G OR40132-250MG
APOSOR40132-1GEA 116 EUR
APOSOR40132-1G APOSOR40132-250MG
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Fórmula: C₉H₉BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12028628
Número CAS: 1159511-83-7