Print…
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40129-250MG OR40129-1G
APOSOR40129-250MGEA 0 EUR
APOSOR40129-250MG APOSOR40129-1G
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
Fórmula: C₉H₉BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12028625
Número CAS: 1159511-81-5