Print…
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40120-250MG OR40120-500MG
APOSOR40120-250MGEA 0 EUR
APOSOR40120-250MG APOSOR40120-500MG
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12028617
Número CAS: 1159511-74-6