Print…
6-Iodoisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40112-1G OR40112-250MG
APOSOR40112-1GEA 562 EUR
APOSOR40112-1G APOSOR40112-250MG
6-Iodoisoquinoline
6-Iodoisoquinoline
Fórmula: C₉H₆IN
Peso Molecular: 255.055 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11109663
Número CAS: 75476-84-5
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable